Learn More
3M™ Speedglas™ Outer Protection Plate 9000
3M™ Speedglas™ Outer Protection Plate 9000 for use with 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 9000.
68.00€ - 613.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 166, EN166:BT |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Speedglas Welding Helmet Series 9000 |
Sfumatura lente | Clear |
Product Type | Helmet Outside Protection Plate |
Codice del prodotto | Marca | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15729637
|
3M™
7000000206 |
Heat Resistant |
74.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15780048
|
3M™
7100016860 |
Standard |
613.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15799627
|
3M™
7000000183 |
Scratch Resistant |
68.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Replacement spare part to the original protection plate if any pits or scratches occur
- For maximum safety and comfort, make it a habit to check your equipment regularly
- Regularly clean with a soft cloth and replace if any pits or scratches occur
Specifica
EN 166, EN166:BT | |
Speedglas Welding Helmet Series 9000 | |
Clear | |
Helmet Outside Protection Plate |