Learn More
SPEX CertiPrep™ Epoxy-coated steel Vial Rack
Use to hold vials for storage and handling.
Marca:  SPEX CertiPrep™ 6805
Codice prodotto. 15320492
  • 176.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Durable epoxy-coated steel construction.
  • Holds up to six of the following large grinding vials:6801 Largegrinding vial set 6871 large CR-free grinding vial set
  • Included with the purchase of each 6870L Large Grinding Vial Accessory Package
Specifica
Specifica
Vial Rack
Holds large grinding vials for storage and handling
Freezer/Mill™ Cryogenic Grinder
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
SPEX CertiPrep™ Epoxy-coated steel Vial Rack > Material: Epoxy-coated steel