Learn More
Cole Parmer Spill-X Refill
Cole Parmer Spill-X Refill is an easy-to-store carton of six handy polypropylene containers to replace specific or multipurpose Spill Treatment Kit containers.
Marca: Cole Parmer 86292-50
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
Cole Parmer Spill-X Refill is an easy-to-store carton of six handy polypropylene containers to replace specific or multipurpose Spill Treatment Kit containers.
Specifica
Red | |
Spill Treatment Refill | |
Spill Treatment Kit Containers | |
6/Cs. |
Polypropylene | |
Acid Agent Spill | |
Spill-X Refill |
Sicurezza e movimentazione
- X6 SPILL-X-A ACID AGENT REFILL,
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: magnesium oxide, fullers earth, sodium carbonate