Learn More
Cole Parmer Spill-X Refill
Cole Parmer Spill-X Refill is an easy-to-store carton of six handy polypropylene containers to replace specific or multipurpose Spill Treatment Kit containers.
316.00€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Tipo | Spill Treatment Refill |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spill Treatment Kit Containers |
Modello | Spill-X Refill |
Quantità confezione | 6/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13141176
|
Cole Parmer
86292-50 |
Acid Agent Spill | Red |
316.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 04-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Cole Parmer Spill-X Refill is an easy-to-store carton of six handy polypropylene containers to replace specific or multipurpose Spill Treatment Kit containers.
Specifica
Polypropylene | |
Spill Treatment Kit Containers | |
6/Cs. |
Spill Treatment Refill | |
Spill-X Refill |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- X6 SPILL-X-A ACID AGENT REFILL,
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: magnesium oxide, fullers earth, sodium carbonate