Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ DNA Pro Kit for Soil
Isolation of microbial DNA from high and low biomass soil samples. Unbiased lysis of microbial populations for more accurate microbiome studies. Inhibitor removal technology extracts nucleic acids free of most notorious PCR inhibitors.
Marca: MP Biomedicals™ 116546050
Descrizione
- The SPINeasy DNA Pro Kit for Soil has been carefully designed for the isolation of pure microbiome genomic DNA from challenging soil types, including those with low biomass or that are highly contaminated. Soil samples are complex environments characterized by the presence of inhibitory compounds, such as humic acid, heavy metals, and other aromatic components, which often prove to be challenging for downstream molecular analysis.
- The SPINeasy DNA Pro Kit for Soil effectively lyses microbial populations, including bacteria, fungi, viruses, and protists. The kit provides similar yields to that of our highly cited FastDNA™ SPIN Kit, but with improved purity and reduced processing time. Isolated DNA products showed no inhibition in PCR and were immediately ready to be used for downstream applications, including long fragment PCR, qPCR, and next-generation sequencing (16S and whole genome), without the need of further inhibitor removal steps.
Specifica
Store at Room Temperature, Dry Environment | |
Up to 500 mg of Soil Samples | |
50 Preps |
Spin Column | |
50x Lysing Matrix YB, 2 mL RNase A Solution, 55 mL Buffer S1, 22 mL Buffer S2, 50 mL Buffer S3, 28 mL Buffer S4, 40 mL Buffer S5, 6 mL Buffer S6, 50x Column S, 50x 2 mL collection tubes, 50x 1.5 mL collection tubes |
Sicurezza e movimentazione
- SPINeasy DNA Pro Kit for Soil
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium thiocyanate,Isopropanol, Guanidine Thiocyanate, Ethanol
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.