Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ Virus RNA Kit
Spin column technology for quick and easy isolation of viral RNA from cell culture media and bodily fluids in only 20 minutes. Highly purified RNA suitable for RT-PCR, qPCR, RNA-seq, and Northern Blot Analysis.
Marca: MP Biomedicals™ 116537050
Descrizione
- SPINeasy Virus RNA Kit is a silica membrane spin column kit that enables quick and convenient extraction of viral RNA from cell culture media and bodily fluids, such as saliva and serum, without the need for phenol or chloroform extractions.
- Through a simple workflow, viral RNA is typically extracted within 20 minutes and is immediately available for downstream applications. including RT-PCR, qPCR, and RNA-Seq.
Specifica
Store at Room Temperature, Dry Environment | |
Spin Column | |
30 mL Lysis Buffer VR, 6 mL Wash Buffer VR, 10 mL Nuclease-free water, 1 vial Carrier RNA, 50 x Column VR with collection tubes |
Spin Column | |
Cell Culture Media and Bodily Fluids (Serum and Saliva); 100 to 500 µL of sample | |
50 Preps |
Sicurezza e movimentazione
- SPINeasy Virus RNA Kit, 50 preps
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Guanidine Hydrochloride
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.