Learn More
uvex Sport Black PU 65922 Low Shoe - Width 11
Offers first-class wearer comfort; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
143.00€
Specifica
Colore Black
Materiale Microvelour
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Composite
Monouso Reusable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17242581
Vedere i documenti
uvex
6592235
35
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17252581
Vedere i documenti
uvex
6592236
36
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17262581
Vedere i documenti
uvex
6592237
37
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17272581
Vedere i documenti
uvex
6592238
38
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17282581
Vedere i documenti
uvex
6592239
39
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17292581
Vedere i documenti
uvex
6592240
40
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17202591
Vedere i documenti
uvex
6592241
41
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17212591
Vedere i documenti
uvex
6592242
42
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17222591
Vedere i documenti
uvex
6592243
43
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17232591
Vedere i documenti
uvex
6592244
44
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17242591
Vedere i documenti
uvex
6592245
45
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17252591
Vedere i documenti
uvex
6592246
46
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17262591
Vedere i documenti
uvex
6592247
47
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17272591
Vedere i documenti
uvex
6592248
48
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17282591
Vedere i documenti
uvex
6592249
49
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17292591
Vedere i documenti
uvex
6592250
50
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17202601
Vedere i documenti
uvex
6592251
51
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17212601
Vedere i documenti
uvex
6592252
52
143.00€
1 paio
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex 1 Sport Shoe with Black Midsole 6592.2 S3 SRC
  • Modern, ultra-lightweight and flexible S3 safety shoe
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
  • Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, which does not restrict flexibility
  • Made with new developed technology for exceptional wearer comfort
  • Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
  • Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Soft, padding on collar and tongue
  • For light applications
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6592.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Specifica
Specifica
Black
Dual-density polyurethane (PU/PU)
Reusable
Unisex
Uvex 1
No
SRC
Microvelour
Composite
EN ISO 20345:2011
Standard Width
Yes
S3
ESD Safety Shoe
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
uvex Sport Black PU 65922 Low Shoe - Width 11