Learn More
uvex Sport Black PU 65948 Low Shoe - Width 11
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
135.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Materiale | Textile |
Materiale suola | Dual-density polyurethane (PU/PU) |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Monouso | Reusable |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17222781
|
uvex
6594835 |
35 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17232781
|
uvex
6594836 |
36 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17242781
|
uvex
6594837 |
37 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17252781
|
uvex
6594838 |
38 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17262781
|
uvex
6594839 |
39 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17272781
|
uvex
6594840 |
40 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17282781
|
uvex
6594841 |
41 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17292781
|
uvex
6594842 |
42 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17202791
|
uvex
6594843 |
43 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17212791
|
uvex
6594844 |
44 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17222791
|
uvex
6594845 |
45 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17232791
|
uvex
6594846 |
46 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17242791
|
uvex
6594847 |
47 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17252791
|
uvex
6594848 |
48 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17262791
|
uvex
6594849 |
49 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17272791
|
uvex
6594850 |
50 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17282791
|
uvex
6594851 |
51 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17292791
|
uvex
6594852 |
52 |
135.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Description
Uvex 1 Sport Shoe 6594.8 S1 SRC
- Modern, ultra-lightweight and flexible S1 safety shoe
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Made with new developed technology for exceptional wearer comfort, climate-optimizes and breathable materials
- Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
- Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Soft, padding on collar and tongue
- For light applications
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6594.8
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Sizes: 35 to 52
Specifications
Black | |
Dual-density polyurethane (PU/PU) | |
Reusable | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |
Textile | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standard Width | |
Yes | |
S1 | |
ESD Safety Shoe |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
uvex Sport Black PU 65948 Low Shoe - Width 11