Learn More
Spalmatore a L in polistirene blu
High impact L-shape disposable bacterial spreaders
35.26€ - 39.05€
Specifica
Colore | Blu |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Product Type | Spalmatore |
Sterilità | Sterile |
Forma | A L |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12322048
|
Microspec
E6 |
100 sacchetti da 5 | N/A | |||||||
12822775
|
Microspec
E3 |
25 sacchetti da 20 |
35.26€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
High impact polystyrene disposable bacterial spreaders. Wedge shaped to reduce tendency to flip, or traditional “L” shape. Packs of 500 contain re-sealable inner bags of either 20 or 5 sterile spreaders.Specifica
Blu | |
Spalmatore | |
A L | |
Spalmatori monouso per batteri in polistirene ad alta resistenza |
Polistirene | |
Sterile | |
Sì |
Titolo del prodotto
Spalmatore a L in polistirene blu