Learn More
Spalmatore a cuneo in polistirene blu
High impact wedge-shaped disposable bacterial spreaders
Marca: Microspec D3
Descrizione
- High impact polystyrene disposable bacterial spreaders.
- Wedge shaped to reduce tendency to flip, or traditional “L” shape.
- Packs of 500 contain re-sealable inner bags of either 20 or 5 sterile spreaders.
- Manufactured under aseptic conditions
Specifica
Sì | |
25 sacchetti da 20 | |
Polistirene | |
Spalmatori monouso per batteri in polistirene ad alta resistenza |
Blu | |
A forma di cuneo | |
Spalmatore |
Titolo del prodotto
Spalmatore a cuneo in polistirene blu > 25 Bags of 20