Learn More
Bollé Safety Occhiali protettivi in policarbonato Codice prodotto.: 12394739
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Bollé Safety Occhiali protettivi in policarbonato
Codice prodotto. 12394739
Frame Color: Clear
Click to view available options
Frame Color: Clear
Codice prodotto. 12394739
Marca: Bollé Safety SQUPSI
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Squale OTG provide excellent protection for wearers of prescription glasses.
Technology approved for permanent wear and certified with perfect optical quality with anti-fog and antiscratch coatings. 99.9% UVA/UVB protection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Lens Tint Lente trasparente
Product Type Occhiali di sicurezza
Colore telaio Trasparente
Include Adjustable cord
N. per confezione 1 ciasc.
Dettagli sulla ventilazione Sealed
Peso (sistema metrico) 43 g
Materiale Polycarbonate
Product Information
Titolo del prodotto
Bollé Safety Occhiali protettivi in policarbonato >