missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Square Economy PTFE Stir Bars

Effective stirrer, especially at low speeds. Fisherbrand™ Square Economy PTFE Stir Bars are guaranteed inert and leak-free.

Marca:  Fisherbrand™

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16255741

  • 15.92€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 15-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Isostatically molded in pure, FDA approved, PTFE
  • Individually polished to stay cleaner for longer
Specifica

Specifica

7.5 mm
50 x 7.5 x 7.5mm
White
Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
PTFE encapsulated Alnico V magnet core
7.5mm
25/Pk.
Autoclavable
50 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali