Learn More
Fisherbrand™ Square Economy PTFE Stir Bars
Effective stirrer, especially at low speeds. Fisherbrand™ Square Economy PTFE Stir Bars are guaranteed inert and leak-free.
5.35€ - 15.92€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
Colore | White |
Descrizione | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
Quantità | 25/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16225741
|
Fisherbrand™
|
12 x 4 x 4mm |
5.35€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16245741
|
Fisherbrand™
|
35 x 6 x 6mm |
11.51€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16255741
|
Fisherbrand™
|
50 x 7.5 x 7.5mm |
15.92€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16235741
|
Fisherbrand™
|
25 x 5.5 x 5.5mm |
9.41€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Isostatically molded in pure, FDA approved, PTFE
- Individually polished to stay cleaner for longer
Specifica
Autoclavable | |
White | |
25/Pk. |
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core | |
Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |