Learn More
Corning™ Square and Rectangular Cover Glasses
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13246788 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
#1 (0.13 to 0.16 mm)
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
#2 (0.19 to 0.23 mm)
0.17 to 0.25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Larghezza (sistema metrico):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
Codice prodotto. 13246788
Marca: Corning™ 2980224
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides quality, reliability and performance for your laboratory microscopy needs
  • Made from soda-lime glass and borosilicate glass with high clarity
  • Available in square and rectangular shapes, and in three standard sizes and thicknesses
Order Info
Packaged in plastic boxes for protection during storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Coverslip
Forma Rectangle
Materiale Borosilicate Glass
Lunghezza (sistema metrico) 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 22 mm
Spessore (sistema metrico) #1.5 (0.16 to 0.19 mm)
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microscopes
Quantità 100/Pk.