Learn More
Corning™ Square and Rectangular Cover Glasses
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
#1 (0.13 to 0.16 mm)
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
#2 (0.19 to 0.23 mm)
0.17 to 0.25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Larghezza (sistema metrico):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
Descrizione
Provides quality, reliability and performance for your laboratory microscopy needs
- Made from soda-lime glass and borosilicate glass with high clarity
- Available in square and rectangular shapes, and in three standard sizes and thicknesses
Order Info
Packaged in plastic boxes for protection during storage.
Specifica
Specifica
| Product Type | Coverslip |
| Forma | Rectangle |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 24 mm |
| Spessore (sistema metrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microscopes |
| Quantità | 100/Pk. |