Learn More
Bochem™ Square Wire Basket
Bochem™ Square Wire Basket with special high quality processing at the welding points.
Marca:  Bochem™ 10024
Codice prodotto. 10040761
  • 58.05€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Square
  • Special high quality processing
  • 18/10 E-Poli
Specifica
Specifica
18/10 E-Poli
Square
L x W x H: 140 x 140 x 140 mm
8 x 8 x 1mm Mesh
Titolo del prodotto
Bochem™ Square Wire Basket > Size: 140 x 140 x 140mm (L x W x H)