Learn More
Motic™ ST-30C Series 360° Rotatable Stereo Microscope
Designed and developed for the learning environment and quick quality control management. Motic™ ST-30C Series 360° Rotatable Head Stereo Microscope rotates 360° with diopter adjustment in left eyepiece.
202.00€ - 252.00€
Specifica
Tipi di obiettivo | Achromatic |
---|---|
Head Style | Binocular, 45° Inclined, 360° Rotating |
Eyepiece | WF 10X/20 mm |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Potenza di ingrandimento | Tipo di illuminazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Potenza di ingrandimento | Tipo di illuminazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15335533
|
Motic™
PS3645B201 |
20X, 40X | LED, Rechargeable |
252.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11792646
|
Motic™
PS36425201 |
20 - 40 X | Tungsten 12V/10w |
202.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 45° inclined 360° rotatable binocular head with diopter adjustment on left eyetube
- Widefield eyepieces WF10X/20mm
- 2X, 4X magnification changer
- Objectives are parfocal, parcentric and achromatic. Magnification is changed by turning the turret 180° to the click stop
- Heavy-duty rack & pinion focusing block with slip clutch
- Supplied standard with 80mm frosted glass, black and white stage plates.
- Model ST-36C 2LOO: Pole-stand with incident and transmitted 12V/10W tungsten illumination
- Model ST-36C 6LED Cordless: Pole-stand with incident and transmitted rechargeable LED illumination
Specifica
Achromatic | |
Binocular, 45° Inclined, 360° Rotating | |
WF 10X/20 mm | |
1 Each |
Titolo del prodotto
Motic™ ST-30C Series 360° Rotatable Stereo Microscope