Learn More
Karl Hecht™ Staining Trough
Allows for the staining of 10 microscope slides.
Marca:  Karl Hecht™ 41205010
Codice prodotto. 15974870
  • 61.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Glass trough with cover
  • Staining tray made of stainless steel
  • Suitable for microscope slides of approx. 76 x 26mm, width up to approx. 45mm
  • Spare part of glass trough also available
Specifica
Specifica
Complete set
Staining slides
9 x 7 x 6.5 cm
Clear
Slides of approx. 76 x 26 mm