Learn More
Karl Hecht™ Staining Trough
Allows for the staining of 10 microscope slides.
19.68€ - 57.68€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Staining slides |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Slides of approx. 76 x 26 mm |
Dimensioni (L x P x A) | 9 x 7 x 6.5 cm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15974870
|
Karl Hecht™
41205010 |
Complete set |
57.68€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10573452
|
Karl Hecht™
41205002 |
Spare trough |
19.68€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Glass trough with cover
- Staining tray made of stainless steel
- Suitable for microscope slides of approx. 76 x 26mm, width up to approx. 45mm
- Spare part of glass trough also available
Specifica
Clear | |
Staining slides | |
Slides of approx. 76 x 26 mm | |
9 x 7 x 6.5 cm |