Learn More
Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long
Designed to be easy to use and suitable for a range of liquids. Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long is ideal for obtaining a surface sample from a wide range of environments.
93.25€ - 109.00€
Specifica
Product Type | Dipper |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (316L) |
Lunghezza (sistema metrico) | 600 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15829321
|
Sampling Systems™
5005A-100 |
100 mL | 39 mm |
93.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15839321
|
Sampling Systems™
5005A-250 |
250 mL | 65 mm |
93.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15849321
|
Sampling Systems™
5005A-500 |
500 mL | 90 mm |
109.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Manufactured in 316L Stainless Steel
- Fully welded construction
- Satin finish
- Easy to use
- For liquid sampling
Specifica
Dipper | |
Stainless Steel (316L) | |
600 mm |
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long