Learn More
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Island Top and 3-Sided Frame
Keep lab materials clean and safe. Metro Stainless Lab Worktable features Type 304 stainless steel construction throughout and 3-sided Frame providing corrosion-proof performance and stability you can count on.
1770.00€ - 2135.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for lab |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 35 in. |
Altezza (sistema metrico) | 89 cm |
Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 600 lb. |
Capacità portata carico (sistema metrico) | 273 kg |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Include | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Include | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15927101
|
Metro™
LTS36UIS |
35.75 x 30 x 35 in. (90.8 x 76.2 x 89 cm) | 3 Sided frame | Stationary Table |
1865.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15987111
|
Metro™
LTS60UIS |
59.75 x 30 x 35 in. (151.7 x 76.2 x 89 cm) | 3 Sided frame | Stationary Table |
2135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15957131
|
Metro™
LTSM36UIS |
35.75 x 30 x 35 in. (90.8 x 76.2 x 89 cm) | 3 Sided frame, adaptor insert | Mobile Table |
1900.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15947091
|
Metro™
LTS30UIS |
29.75 x 30 x 35 in. (75.5 x 76.2 x 89 cm) | 3 Sided frame | Stationary Table |
1770.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15937141
|
Metro™
LTSM48UIS |
47.75 x 30 x 35 in. (121.2 x 76.2 x 89 cm) | 3 Sided frame, adaptor insert | Mobile Table |
2030.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15907111
|
Metro™
LTS48UIS |
47.75 x 30 x 35 in. (121.2 x 76.2 x 89 cm) | 3 Sided frame | Stationary Table |
2000.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Easily cleaned smooth surfaces
- Mobile units can be easily moved to clean behind table area
- Wide range of accessories and caster options available
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifica
Ideal for lab | |
89 cm | |
273 kg | |
76.2 cm |
35 in. | |
600 lb. | |
30 in. | |
Stainless Steel |