missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
De Buyer™ Placca di cottura in acciaio inox
Use this De Buyer™ Stainless-Steel Culinary Tray with straight edges for baking, presentation and food storage. The tray is robust, sturdy and undeformable and has a mirror-like finish.
Marca: De Buyer™ 3320.53
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 1mm thickness
- Mirror-like finish
- Can be used with a silicone mat or baking paper for cold forming (easier mould release) and cooking
- Provides support for de Buyer metal moulds, rings and frames
- Resists very low temperatures and humidity
Specifica
530 x 325 mm | |
20 mm | |
Acciaio inox | |
325 mm | |
Rectangular |
530 x 325 x 20 mm | |
530 mm | |
Vassoio di cottura | |
1 ciascuno | |
1 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto