Learn More
De Buyer™ Placca di cottura in acciaio inox
Use this De Buyer™ Stainless-Steel Culinary Tray with straight edges for baking, presentation and food storage. The tray is robust, sturdy and undeformable and has a mirror-like finish.
25.00€ - 140.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
---|---|
Quantità | 1 Each |
Forma | Rectangular |
Spessore | 1 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11909915
|
De Buyer™
332065 |
400 x 300 x 20 mm | N/A | ||||||
11989815
|
De Buyer™
332032 |
325 x 265 x 20 mm | N/A | ||||||
15309262
|
De Buyer™
3201.24 |
190 x 240 x 20 mm |
25.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11999905
|
De Buyer™
3320.53 |
530 x 325 x 20 mm | N/A | ||||||
Descrizione
- 1mm thickness
- Mirror-like finish
- Can be used with a silicone mat or baking paper for cold forming (easier mould release) and cooking
- Provides support for de Buyer metal moulds, rings and frames
- Resists very low temperatures and humidity
Specifica
Stainless Steel | |
1 Each | |
Rectangular | |
1 mm |