Learn More
Bochem™ Pinze con punta curva in acciaio inox
In acciaio inox
Marca: Bochem™ 1019
Descrizione
- Punta piegata affilata
Specifica
Curvo | |
Acciaio inox | |
Pinzette | |
Pinzette |
Confezione da 1 | |
105 mm | |
n.a. |
Titolo del prodotto
Bochem™ Pinze con punta curva in acciaio inox > Length: 105mm, 18/10 Stainless Steel