Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Cell Spreader
Stainless Steel Cell Spreader has a smooth triangular end with straight spreading bar.
30.10€ - 31.50€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Product Type | Cell Spreader |
Lunghezza (sistema imperiale) | 6.8 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 172 mm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11770259
|
Cole-Parmer™
14212-00 |
60 mm Plates |
31.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11706018
|
Cole-Parmer™
14212-02 |
90 mm Plates |
30.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Both small and large sizes are 302 mm (8 in.) long.
- Autoclave or flame sterilize.
Specifica
Autoclavable | |
Cell Spreader | |
172 mm | |
Triangular |
Stainless Steel | |
6.8 in. | |
1 Pk. | |
Surface Spreading |
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Stainless Steel Cell Spreader