Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Chattaway Spatulas
Contains a flat surface on one end, and a spatula bent at a 45° angle on the other. Nickel-Electro™ Stainless Steel Chattaway Spatula includes a non-magnetic, bright finish.
Marca:  Nickel Electro™ 2318
Codice prodotto. 15247203
  • 8.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Flat on one end, bent at 45° angle on the other.
  • Stainless steel, non-magnetic with bright finish
  • 350mm Length
  • Supplied in packs of 5
Specifica
Specifica
5 Pk.
Chattaway Double Spatula
100 mm
Stainless Steel
-196°C to +550°C
350 mm
Autoclavable
Bright
10 mm
350 x 10 mm
Stainless Steel
Titolo del prodotto
Nickel Electro™ Stainless Steel Chattaway Spatulas >