Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Core Sampler
Can be used to take samples of bulk materials which can easily become stuck or settle during sampling due to their particle form.
779.00€ - 921.00€
Specifica
Product Type All-layer Sampler
Materiale Stainless Steel
Certificazione/Conformità Suitable for use with foodstuffs
Da utilizzare con (applicazione) For Bulk Materials That Become Stuck or Settle Easily
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17290574
Vedere i documenti
Buerkle™
5310-0001
15 mL
779.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17200584
Vedere i documenti
Buerkle™
5310-0002
110 mL
850.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17210584
Vedere i documenti
Buerkle™
5310-0003
230 mL
921.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • In comparison to standard all-layer samplers for bulk materials, the two-part core sampler has no gap dimensions in which the medium can become stuck while it is being removed
  • This makes it possible to take a proper sample of powders and granulates through multiple layers, for example glass balls or metal powders
  • Stainless steel AISI 316L
  • Scope of delivery: Core sampler (consisting of boring rod and boring tube), fixing clip
  • Insert the boring rod into the sampling medium
  • Slip the boring tube over the boring rod
  • Pull the core sampler out by the boring rod and remove the sample
  • If necessary fix the boring tube in place with the fixing clip
Specifica
Specifica
All-layer Sampler
Stainless Steel
Suitable for use with foodstuffs
For Bulk Materials That Become Stuck or Settle Easily
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Buerkle™ Stainless Steel Core Sampler