Learn More
Bochem™ Cork Bore Set with Ejector
Marca:  Bochem™ 12432
Codice prodotto. 10598341
  • 325.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Cork Borer Set
Tube: Brass, nickel plated; Cork borer: Brass chromed; Ejector: Stainless steel w/ plastic knob
9Pack
Cork Borer Set
Sizes 12.5, 13.75, 15.0