Learn More
Bochem™ Cork Bore Set with Ejector
93.15€ - 749.00€
Specifica
Tipo | Cork Borer Set |
---|---|
Product Type | Cork Borer Set |
Materiale | Tube: Brass, nickel plated; Cork borer: Brass chromed; Ejector: Stainless steel w/ plastic knob |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10396381
|
Bochem™
12431 |
Sizes 8.75, 10.0, 11.25 |
223.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10142841
|
Bochem™
12433 |
Sizes 16.25, 17.5, 18.75 |
455.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10045010
|
Bochem™
12430 |
Sizes 5.0, 6.25, 7.5 |
93.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10598341
|
Bochem™
12432 |
Sizes 12.5, 13.75, 15.0 |
325.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10626761
|
Bochem™
12434 |
Sizes 20.0, 21.25, 22.5 |
595.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10624521
|
Bochem™
12435 |
Sizes 23.75, 25.0, 26.25 |
749.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Cork Borer Set | |
Cork Borer Set | |
Tube: Brass, nickel plated; Cork borer: Brass chromed; Ejector: Stainless steel w/ plastic knob |