Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Crucible Tongs
With a flattened hinge.
12.95€ - 56.00€
Specifica
Descrizione | Bow pattern |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Tipo | Crucible Tongs |
Quantità | 1 Ea. |
Stile punta | Bent |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11835151
|
Fisherbrand™
5701/2 |
200 mm |
12.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11845151
|
Fisherbrand™
5701/3 |
305 mm |
25.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11855151
|
Fisherbrand™
5701/4 |
381 mm |
33.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11865151
|
Fisherbrand™
5701/5 |
508 mm |
56.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Bow pattern
- Jaws have serrated edges
- Available in a range of sizes
Specifica
Bow pattern | |
Crucible Tongs | |
Bent |
Stainless Steel | |
1 Ea. |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Stainless Steel Crucible Tongs