Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Calibration Weight Set, Class E2
Calibrate weights of lower accuracy classes. Fisherbrand™ Class E2 Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F1 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I.
980.00€ - 4245.00€
Specifica
Classificazione E2
Forma Cylindrical
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15565119
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB67837
200 g
1285.00€
1 unità
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15565129
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB67847
1 g to 5 kg
4245.00€
1 unità
Spedizione stimata: 04-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15585119
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB67839
1 g to 1 kg
2040.00€
1 unità
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15505109
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB67821
1 to 100 g
980.00€
1 unità
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Class E2 stainless steel calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Specifica
E2
Cylindrical
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Calibration Weight Set, Class E2