Learn More
Stainless Steel Foil, 0.25mm (0.01 in.) thick, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 041584.FI
Codice prodotto. 11490401
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
It is most commonly utilized for wire cloth weaving. Typical wire cloth applications include use with chemicals, food products, pharmaceuticals and exposure to moisture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Stainless Steel
Silver -colored foil
MFCD00148499
It is insoluble in water.
Foil
Silver
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
50 x 50 mm
Odorless