Learn More
Stainless Steel Foil, 0.25mm (0.01 in.) thick, Thermo Scientific Chemicals
32.96€ - 70.45€
Specifica
Materiale o nome chimico | Stainless Steel |
---|---|
Colore | Silver |
Aspetto | Silver -colored foil |
Formula molecolare | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
Numero MDL | MFCD00148499 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11318708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041584.FF |
25 x 25 mm |
32.96€
25mm |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11490401
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041584.FI |
50 x 50 mm | N/A | ||||||
11328708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041584.GH |
100 x 100 mm |
70.45€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
It is most commonly utilized for wire cloth weaving. Typical wire cloth applications include use with chemicals, food products, pharmaceuticals and exposure to moisture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Stainless Steel | |
Silver -colored foil | |
MFCD00148499 | |
Odorless |
Silver | |
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% | |
It is insoluble in water. | |
Foil |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures