Learn More
S Murray and Co™ Pinze in acciaio inox
Use these forceps for a wide range of applications. S Murray™ Stainless Steel Forceps are made from only high grade stainless steel in accordance to the specifications of ISO 7153-1.
Marca: S Murray and Co™ L325/01
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Stainless Steel forceps
- For manipulating slides and cover slips
Specifica
Pinzette | |
Per dissezione, manipolazione di vetrini e coprivetrini con estremità a spatola | |
Spatulate ends |
Acciaio inox | |
1 ciascuno | |
110 mm |
Titolo del prodotto
S Murray and Co™ Pinze in acciaio inox > Length: 110mm