Learn More
Socorex™ Stainless Steel Injection Needle
Marca:  Socorex™ 371.1020
Codice prodotto. 12699285
  • 20.60€ / pezzi 12
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Autoclavable
19 G
3/4 in.
Stainless Steel
1 mm
Injection Needle
Titolo del prodotto
Socorex™ Stainless Steel Injection Needle > O.D.: 1mm