Learn More
Socorex™ Stainless Steel Injection Needles
Marca: Socorex™ 371.16100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Sì | |
Acciaio inox | |
100 mm |
Injection Needle | |
16 G | |
1.6 mm |
Titolo del prodotto
Socorex™ Stainless Steel Injection Needles > Gauge: 16G; Length: 100mm