Learn More
Nickel Electro™ Becher da laboratorio in acciaio inox
Will not shatter or chip, this durable stainless steel laboratory beaker is suitabale for laboratory applications.
Marca:  Nickel Electro™ 205
Codice prodotto. 11439569
  • 99.55€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Durable stainless steel laboratory beaker
  • 304 spec stainless steel beakers 
  • Will not shatter or chip
  • Suitable for laboratory applications since 
  • All surfaces are non-reacting 
  • Offer zero absorption
Specifica
Specifica
100 mm
Stainless Steel
Beccuccio
1250 mL
162 mm
Becher
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Nickel Electro™ Becher da laboratorio in acciaio inox > Capacity: 1.25L