Learn More
Nickel Electro™ Becher da laboratorio in acciaio inox
Will not shatter or chip, this durable stainless steel laboratory beaker is suitabale for laboratory applications.
Marca: Nickel Electro™ 202
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Durable stainless steel laboratory beaker
- 304 spec stainless steel beakers
- Will not shatter or chip
- Suitable for laboratory applications since
- All surfaces are non-reacting
- Offer zero absorption
Specifica
65 mm | |
Acciaio inox | |
Beccuccio |
0.35 l | |
115 mm | |
Becher |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1426891 | Certificato di conformità | 23/04/2025 | 202 |
1424765 | Certificato di conformità | 26/03/2025 | 202 |
1424762 | Certificato di conformità | 26/03/2025 | 202 |
1424764 | Certificato di conformità | 20/03/2025 | 202 |
1424761 | Certificato di conformità | 09/03/2025 | 202 |
Titolo del prodotto
Nickel Electro™ Becher da laboratorio in acciaio inox > Capacity: 0.35L