Learn More
Bochem™ Carrelli da laboratorio in acciaio inox
In acciaio inox. I carrelli da laboratorio in acciaio inox BOCHEM™ permettono il trasporto sicuro di articoli importanti.
Marca: Bochem™ 11410
Descrizione
- 2 piastre
- 2 rotelle direttrici, bloccabili
- Piastra 800 x 500 mm
- 40 kg max per piastra
Specifica
Carrelli da laboratorio con serratura | |
Laboratorio | |
900 mm | |
Inox | |
Orientamento |
900 x 940 x 600 mm | |
940 mm | |
80 kg | |
2 | |
600 mm |
Titolo del prodotto
Bochem™ Carrelli da laboratorio in acciaio inox > Height: 940mm