Learn More
Fisherbrand™ Coperchi in acciaio inox per setacci
Providing a secure closure to Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieves.
Marca:  Fisherbrand™ 01/200SBWLID
Codice prodotto. 11507033
  • 50.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in 100 and 200mm diameter sizes
  • Conforms to BS 410: Part 1: 2000, ISO 3310: Part 1: 2000
Specifica
Specifica
1 ciascuno
Acciaio inox
200 mm
Coperchio per setaccio
Per setaccio con diametro da 200 mm
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Coperchi in acciaio inox per setacci > Diameter: 200 mm