Learn More
Fisherbrand™ Micro spatole in acciaio inox Chattaway
Per raschiare e sollevare i materiali da piccoli flaconi o fiasche. Le spatole in acciaio inox Fisherbrand™ Chattaway non sono magnetiche e hanno finitura lucida.
19.46€ - 29.85€
Specifica
Quantità | Conf. da 5 |
---|---|
Product Type | Spatola Chattaway |
Larghezza (sistema metrico) | 4 mm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 1,6 mm (corpo) |
Materiale | Acciaio inox |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11533482
|
Fisherbrand™
2351 |
130 mm |
28.40€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11543482
|
Fisherbrand™
2352 |
150 mm |
22.40€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11553482
|
Fisherbrand™
2354 |
200 mm |
29.85€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11523482
|
Fisherbrand™
2350 |
100 mm |
19.46€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Realizzate in acciaio inox
- L'estremità piegata e arrotondata raschia e solleva i materiali da flaconi e fiasche
- Adatte alle fiasche e ai flaconi più stretti con collo con diametro di ≥ 4mm
Specifica
Conf. da 5 | |
4 mm | |
Acciaio inox |
Spatola Chattaway | |
1,6 mm (corpo) |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Micro spatole in acciaio inox Chattaway