Learn More
Buerkle™ V4A MicroSampler
Buerkle™ V4A MicroSampler designed for the sampling of small quantities of powder.
Marca:  Buerkle™ 5307-2085
419.58 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10411921
  • 476.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Point sampling
  • Various lengths and volumes are available
  • Tip can be removed, easy cleaning
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404)
  • Sterilisable
  • Additional tips are available in different sizes
  • Can be sampled easily, quickly and cleanly from different sampling depths from sacks or containers
  • Tips of the MicroSampler are interchangeable
Specifica
Specifica
MicroSampler
Si
Designed for The Sampling of Small Quantities of Powder
25 mm
Stainless Steel (V4A)
Point
Heads 0.2 mL, 0.5 mL and 1 mL
85 cm
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Please order head separately!