Learn More
Buerkle™ V4A MicroSampler
Buerkle™ V4A MicroSampler designed for the sampling of small quantities of powder.
330.00€ - 493.00€
Specifica
Product Type | MicroSampler |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (V4A) |
Autoclavabile | Si |
Da utilizzare con (applicazione) | Designed for The Sampling of Small Quantities of Powder |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10278030
|
Buerkle™
5307-1055 |
12 mm | 55 cm |
330.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10741401
|
Buerkle™
5307-1085 |
12 mm | 85 cm |
366.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11803382
|
Buerkle™
5307-1120 |
12 mm | 120 cm |
398.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10571731
|
Buerkle™
5307-2055 |
25 mm | 55 cm |
428.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10411921
|
Buerkle™
5307-2085 |
25 mm | 85 cm |
463.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10412111
|
Buerkle™
5307-2120 |
25 mm | 120 cm |
493.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descripción
- Point sampling
- Various lengths and volumes are available
- Tip can be removed, easy cleaning
- Stainless steel AISI 316L (1.4404)
- Sterilisable
- Additional tips are available in different sizes
- Can be sampled easily, quickly and cleanly from different sampling depths from sacks or containers
- Tips of the MicroSampler are interchangeable
Especificaciones
MicroSampler | |
Stainless Steel (V4A) | |
Si | |
Designed for The Sampling of Small Quantities of Powder |
Please order head separately!