Learn More
Buerkle™ V4A MicroSampler
Buerkle™ V4A MicroSampler designed for the sampling of small quantities of powder.
Marca:  Buerkle™ 5307-1085
331.41 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10741401
  • 377.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Point sampling
  • Various lengths and volumes are available
  • Tip can be removed, easy cleaning
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404)
  • Sterilisable
  • Additional tips are available in different sizes
  • Can be sampled easily, quickly and cleanly from different sampling depths from sacks or containers
  • Tips of the MicroSampler are interchangeable
Specifica
Specifica
MicroSampler
Si
Heads 0.2 mL, 0.5 mL and 1 mL
85 cm
Stainless Steel (V4A)
Designed for The Sampling of Small Quantities of Powder
12 mm
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Please order head separately!