Learn More
Bochem™ Stainless Steel Pot Lid
Bochem™ Stainless Steel Pot Lid for use with Stainless Steel laboratory pots.
45.00€ - 69.85€
Specifica
Materiale | Stainless Steel (18/10) |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pot |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10419810
|
Bochem™
8372 |
200mm |
45.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10450733
|
Bochem™
8374 |
240mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10095370
|
Bochem™
8377 |
320mm |
69.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Stainless Steel
- For use with pot
Specifica
Stainless Steel (18/10) | |
Pot |
Titolo del prodotto
Bochem™ Stainless Steel Pot Lid