Learn More
Fisherbrand™ Supporti per matracci in acciaio inox
Eccellenti per tenere sul banco da lavoro apparecchiature e vetreria. Le basi di supporto rettangolari Fisherbrand™ sono prodotte in acciaio rifinito in acrilico blu.
Marca: Fisherbrand™ 3107/2
Descrizione
- Without rod
- With 10mm hole
- Fitted with rubber feet
- Threaded at the center of one short side
Specifica
Acciaio inox | |
200 mm | |
Stativo standard |
200 x 125 mm | |
Con piedi in gomma | |
Blu |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Supporti per matracci in acciaio inox > Length: 200mm