Learn More
asecos™ Stainless Steel Safety Canister
The Stainless Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
Marca:  asecos™ 40091
Codice prodotto. 17806506
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Incl. multilingual safety sticker for content labelling, with filling tap made of stainless steel (1.4301)
  • Incl. ventilation, NBR seals and aluminium screw cap integrated flame arrester and plastic protective ring
Specifica
Specifica
2.6 gal.
Gray
9.61 in.
9.49 in.
5.73 lb.
10 L
Acciaio inossidabile
244.00 mm
241.00 mm
2.6 kg
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
asecos™ Stainless Steel Safety Canister > Capacity: 10 L, Height: 241 mm