Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Safety Cans
For safe metering and handling of smaller amounts of flammable liquids.Protection from exploding through flame protection and excess pressure valve, containers have a high degree of chemical resistance.
501.80€ - 753.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11921551
|
Buerkle™
2601-1001 |
1 L |
501.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15649293
|
Buerkle™
2601-1005 |
5 L |
753.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11931551
|
Buerkle™
2601-1002 |
2 L |
651.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Stainless steel AISI 316 Ti (1.4571), 0.6 mm thickness
- Seals made of PTFE
- Handle made of powder-surfaced Aluminum
- Closure thread 1¼in.
Specifica
Stainless Steel |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Stainless Steel Safety Cans