Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Sample Dippers
Get optimum sample collection and dispatch from one source with the stainless steel sample dipper. A laboratory sampling dipper with tapered sided cup; Fisherbrand™ Stainless Steel Sample Dippers are suitable for use with most liquids.
92.75€ - 126.00€
Specifica
Product Type | Dip Sampler |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Autoclavabile | Autoclavable |
Tipo di maniglia | Agrobazed |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11508122
|
Fisherbrand™
5092 |
10 mL |
94.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11538122
|
Fisherbrand™
5062 |
120 mL |
92.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11518122
|
Fisherbrand™
5082 |
60 mL |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11548122
|
Fisherbrand™
5042 |
230 mL |
126.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11558122
|
Fisherbrand™
5072 |
300 mL |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Laboratory sampling dipper with tapered sided cup
- Stainless steel 304 spec
- 18/8 non-magnetic, bright finish
- Handle argobrazed onto cup for durability and crevice free construction
- Crevice free cups have pouring spout
- Autoclaveable
- Suitable for use with most liquids
- Designed for sample collection and dispatch from one source
- Eliminates risk of cross contamination
Specifica
Dip Sampler | |
Stainless Steel | |
Autoclavable | |
Agrobazed |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Stainless Steel Sample Dippers