Learn More
AB Idesta™ Stainless Steel Scoops
Buckets manufactured to handle chemicals, etc. Made of 0.8 mm acid-resistant stainless steel plate (EN1.4404).
Marca:  AB Idesta™ 517552
Codice prodotto. 11731776
  • 397.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Fully welded with soldered handles without slips for dirt hides.
Specifica
Specifica
Scoop
Stainless Steel
2 L